Print…
5-Methoxyindol-3-ylacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1303-1G M1303-5G
TCIAM1303-1GEA 210 EUR
TCIAM1303-1G TCIAM1303-5G
5-Methoxyindol-3-ylacetic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Methoxyindol-3-ylacetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 150…151 °C
Número MDL : MFCD00005638
Número CAS: 3471-31-6
EINECS: 222-438-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7a73e92524fbcdcc89709511074da297e82478&vid=3f7a73e92524fbcdcc89709511074da297e82478&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %