Print…
p-Tolylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid
T0882-25G T0882-250G
TCIAT0882-25GEA 23 EUR
TCIAT0882-25G TCIAT0882-250G
p-Tolylacetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
p-Tolylacetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 267°C
Ponto de Fusão: 91 °C
Número MDL : MFCD00004353
Número CAS: 622-47-9
EINECS: 210-738-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7adea78c621ae9b55bd275bd5e72c21ccabcde6f&vid=7adea78c621ae9b55bd275bd5e72c21ccabcde6f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency