Print…
(4-Iodophenoxy)acetic acid ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0644-25G I0644-5G
TCIAI0644-25GEA 96 EUR
TCIAI0644-25G TCIAI0644-5G
(4-Iodophenoxy)acetic acid ≥97.0% (por GC)
(4-Iodophenoxy)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄I)OCH₂COOH
Ponto de ebulição: 342 °C (1013 hPa)
Número MDL : MFCD00014359
Número CAS: 1878-94-0
EINECS: 217-531-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ba31e5df89af7318a5d7f99fe4969488782b8ba&vid=5ba31e5df89af7318a5d7f99fe4969488782b8ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %