Print…
1-Bromo-3,3-diphenylpropane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (3-Bromopropane-1,1-diyl)dibenzene, 1,1'-(3-Bromopropylidene)bisbenzene
D2784-25G D2784-5G
TCIAD2784-25GEA 547 EUR
TCIAD2784-25G TCIAD2784-5G
1-Bromo-3,3-diphenylpropane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Bromo-3,3-diphenylpropane
Fórmula: (C₆H₅)₂CHCH₂CH₂Br
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Fusão: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044829
Número CAS: 20017-68-9
EINECS: 243-467-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4dac981b4a0a3ec928e8c45688e8bc8b1a6c520&vid=f4dac981b4a0a3ec928e8c45688e8bc8b1a6c520&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency