Print…
1-Alyl-2-tiureia ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Allylthiourea, Tiosinamine, 1-Allyl-2-thiourea, Allyl thiourea, Rhodalline, Thiosinamine, N-Allylthiourea
A0220-25G A0220-500G A0220-100G
TCIAA0220-25GEA 27 EUR
TCIAA0220-25G TCIAA0220-500G TCIAA0220-100G
1-Alyl-2-tiureia ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-alyl-2-tiureia
Fórmula: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Ponto de ebulição: 191 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 74 °C
Densidade: 1,219 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004940
Número CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09362
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26bb5428d7ceee01da634ff63d3c6d7e182f03c1&vid=26bb5428d7ceee01da634ff63d3c6d7e182f03c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Volhard Method) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency