Print…
Allyltrimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0729-25ML A0729-250ML
TCIAA0729-25MLEA 48 EUR
TCIAA0729-25ML TCIAA0729-250ML
Allyltrimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Allyltrimethylsilane
Fórmula: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Peso Molecular: 114.26 g/mol
Ponto de ebulição: 84
Ponto de Inflamação: 7°C
Número MDL : MFCD00008635
Número CAS: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=642975c0e02f53254cca15768faf4f72d0ed6e73&vid=642975c0e02f53254cca15768faf4f72d0ed6e73&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %