Print…
Allyltrimethoxysilane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1504-25ML A1504-5ML
TCIAA1504-25MLEA 108 EUR
TCIAA1504-25ML TCIAA1504-5ML
Allyltrimethoxysilane ≥97.0% (por GC)
Allyltrimethoxysilane
Fórmula: H₂CCHCH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 136°C
Ponto de Inflamação: 31°C
Número MDL : MFCD00053865
Número CAS: 2551-83-9
EINECS: 219-855-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95a6b43f87109bd99233754ac44771959aea7d3a&vid=95a6b43f87109bd99233754ac44771959aea7d3a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %