Print…
o-Tolylacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Tolylacetic acid, (2-Methylphenyl)acetic acid
T0881-25G T0881-250G
TCIAT0881-25GEA 21 EUR
TCIAT0881-25G TCIAT0881-250G
o-Tolylacetic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
o-Tolylacetic acid
Fórmula: (C₆H₄CH₃)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 283 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 86…87 °C
Número MDL : MFCD00004328
Número CAS: 644-36-0
EINECS: 211-416-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=484625adc69222a03d47a7bc909c15ac28171faa&vid=484625adc69222a03d47a7bc909c15ac28171faa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity