Print…
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0396-25G D0396-500G
TCIAD0396-25GEA 28 EUR
TCIAD0396-25G TCIAD0396-500G
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético ≥97.0% (por análise titulométrica)
Ácido 2,4-diclorofenoxiacético
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Ponto de ebulição: 346 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 137…139 °C
Densidade: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004300
Número CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02796
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=662c3c76fa537c4599fdbc9eb32064fdb48a8183&vid=662c3c76fa537c4599fdbc9eb32064fdb48a8183&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C