Print…
N-Ethylbenzylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
E0383-25ML E0383-500ML E0383-100ML
TCIAE0383-25MLEA 24 EUR
TCIAE0383-25ML TCIAE0383-500ML TCIAE0383-100ML
N-Ethylbenzylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
N-Ethylbenzylamine
Fórmula: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
Ponto de ebulição: 199°C
Densidade: 0,909 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 69°C
Número MDL : MFCD00009031
Número CAS: 14321-27-8
EINECS: 238-265-1
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a11b587097134aae031a3e6eb12c1c1f6ab13a3&vid=7a11b587097134aae031a3e6eb12c1c1f6ab13a3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %