Print…
N-Isopropylbenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Benzylisopropylamine
B1216-25ML B1216-500ML
TCIAB1216-25MLEA 23 EUR
TCIAB1216-25ML TCIAB1216-500ML
N-Isopropylbenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Isopropylbenzylamine
Fórmula: C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃)
Ponto de ebulição: 103°C
Ponto de Fusão: ∼ 0 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 72°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008863
Número CAS: 102-97-6
EINECS: 203-067-6
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da93815ab470cdcd203454da239e592ffeed8ce&vid=5da93815ab470cdcd203454da239e592ffeed8ce&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %