Print…
trans-4-hidroxi-L(-)prolina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
H0296-25G H0296-5G H0296-100G
TCIAH0296-25GEA 38 EUR
TCIAH0296-25G TCIAH0296-5G TCIAH0296-100G
trans-4-hidroxi-L(-)prolina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
trans-4-hidroxi-L(-)prolina
Fórmula: C₅H₉NO₃
Peso Molecular: 131.13 g/mol
Ponto de ebulição: 296
Ponto de Fusão: 206
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064320
Número CAS: 51-35-4
EINECS: 200-091-9
Merck Index: 14,04840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6641c01b551f7d25e459a1ed979f5da62b0833bf&vid=6641c01b551f7d25e459a1ed979f5da62b0833bf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -74.0 to -77.0 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water almost transparency