Print…
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
H1169-1G H1169-100MG
TCIAH1169-1GEA 51 EUR
TCIAH1169-1G TCIAH1169-100MG
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline ≥97.0% (por análise titulométrica)
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Fórmula: C₅H₉NO₃
Ponto de Fusão: 241°C
Número MDL : MFCD00064319
Número CAS: 618-27-9
EINECS: 210-542-1
Merck Index: 14,04840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a434aee2f6adc2bec9e82e809c81e830b88bd643&vid=a434aee2f6adc2bec9e82e809c81e830b88bd643&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -56.0 to -60.0 deg (C=2, H2O)