Print…
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
H1358-1G H1358-5G
TCIAH1358-1GEA 23 EUR
TCIAH1358-1G TCIAH1358-5G
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
cis-4-Hydroxy-D(+)-proline
Fórmula: C₅H₉NO₃
Ponto de Fusão: 248°C
Número MDL : MFCD00005252
Número CAS: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6a3edc850b5ae5d2164be0df35c453fdf7e745a&vid=e6a3edc850b5ae5d2164be0df35c453fdf7e745a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +56.0 to +60.0 deg (C=2, H2O)