Print…
L(-)-Prolina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
P0481-25G P0481-250G
TCIAP0481-25GEA 21 EUR
TCIAP0481-25G TCIAP0481-250G
L(-)-Prolina ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
L(-)-Prolina
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 220…222 °C
Densidade: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064318
Número CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 14,07780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b40e836604d92b1c16dfcfacf93fd34e26cb8eac&vid=b40e836604d92b1c16dfcfacf93fd34e26cb8eac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -84.0 to -86.0 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water almost transparency