Print…
D-(+)-Proline ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
P0994-25G P0994-5G
TCIAP0994-25GEA 96 EUR
TCIAP0994-25G TCIAP0994-5G
D-(+)-Proline ≥98.0% (por análise titulométrica)
D-(+)-Proline
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de Fusão: 223 °C
Número MDL : MFCD00064317
Número CAS: 344-25-2
EINECS: 206-452-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5798067ab14069ccc0025d495b51a8f23978d891&vid=5798067ab14069ccc0025d495b51a8f23978d891&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +83.0 to +87.0 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water within almost transparency