Print…
D-(-)-N-Methylglucamine ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
M0227-25G M0227-500G
TCIAM0227-25GEA 16 EUR
TCIAM0227-25G TCIAM0227-500G
D-(-)-N-Methylglucamine ≥99.0% (por análise titulométrica)
D-(-)-N-Methylglucamine
Fórmula: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004707
Número CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 14,06078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e12e2a9157cfdf786a4a7ed13fe8357e4c7a840&vid=2e12e2a9157cfdf786a4a7ed13fe8357e4c7a840&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -17.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency