Print…
L(+)-Serina ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
S0035-25G S0035-250G S0035-5G
TCIAS0035-25GEA 27 EUR
TCIAS0035-25G TCIAS0035-250G TCIAS0035-5G
L(+)-Serina ≥99.0% (por análise titulométrica)
L(+)-Serina
Fórmula: C₃H₇NO₃
Peso Molecular: 105.09 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 228°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064224
Número CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,08460
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07dc9e7e2067940ae1ee9b24ba0b00de02f28b94&vid=07dc9e7e2067940ae1ee9b24ba0b00de02f28b94&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +14.3 to +15.5 deg (C=10, HCl (1+5)) (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 0.2 %