Print…
Ethyl lactate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
L0003-25ML L0003-500ML
TCIAL0003-25MLEA 17 EUR
TCIAL0003-25ML TCIAL0003-500ML
Ethyl lactate ≥98.0% (por GC)
Ethyl lactate
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 154°C
Ponto de Fusão: –25°C
Densidade: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 53°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065359
Número CAS: 97-64-3
EINECS: 202-598-0
UN: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4328a65bcd0168af966b2ea7e87552ca857132ee&vid=4328a65bcd0168af966b2ea7e87552ca857132ee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %