Print…
Haematoxylin hydrate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0006-25G H0006-5G
TCIAH0006-25GEA 128 EUR
TCIAH0006-25G TCIAH0006-5G
Haematoxylin hydrate ≥97.0% (por GC)
Haematoxylin hydrate
Fórmula: C₁₆H₁₄O₆·xH₂O
Ponto de Fusão: 100…120 °C
Número MDL : MFCD00078111
Número CAS: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Merck Index: 14,04637
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a123e4739ba96a5ae0c41535943329e77cf2c705&vid=dbb37bf768fc06f4262b2372eade62039c8487a3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Lambda max. 290.0 to 294.0 nm (MeOH)
Absorbance min. 0.600 (0.05 g/L, Methanol, 290.0 to 294.0 nm) (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 16.0 %