Print…
L(+)-Glutamato de sódio monidratado ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
G0188-25G G0188-500G
TCIAG0188-25GEA 16 EUR
TCIAG0188-25G TCIAG0188-500G
L(+)-Glutamato de sódio monidratado ≥99.0% (por análise titulométrica)
L(+)- Glutamato de sódio monidratado
Fórmula: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Ponto de Fusão: 225…240 °C
Ponto de Inflamação: ≥ 225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013074
Número CAS: 6106-04-3
EINECS: 205-538-1
Merck Index: 14,06254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afe1099b80ca97eaa7bf11de736ad0eb77017ddb&vid=afe1099b80ca97eaa7bf11de736ad0eb77017ddb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +27.0 deg (C=10, 2mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency