Print…
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (R,S)-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, meso-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, Succimer, (R,S)-2,3-Dimercaptosuccinic acid, (2R,3S)-rel-2,3-Dimercaptosuccinic acid
D1722-25G D1722-5G
TCIAD1722-25GEA 266 EUR
TCIAD1722-25G TCIAD1722-5G
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid
Fórmula: C₄H₆O₄S₂
Ponto de Fusão: 210…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00064799
Número CAS: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 12,09034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa3535e105e5fb9dbb2d3d4e97441cec9a5a2c9&vid=2fa3535e105e5fb9dbb2d3d4e97441cec9a5a2c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %