Print…
meso-2,3-Dibromosuccinic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R,S)-2,3-Dibromosuccinic acid, (2R,3S)-rel-2,3-Dibromosuccinic acid, meso-2,3-Dibromobutanedioic acid, (R,S)-2,3-Dibromobutanedioic acid
D0211-25G D0211-500G
TCIAD0211-25GEA 16 EUR
TCIAD0211-25G TCIAD0211-500G
meso-2,3-Dibromosuccinic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
meso-2,3-Dibromosuccinic acid
Fórmula: HOOC(BrCH)₂COOH
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 272 °C
Número MDL : MFCD00066439
Número CAS: 608-36-6
EINECS: 452-290-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=221bc5da951114ac8b18164d299fac82f61fc4d4&vid=221bc5da951114ac8b18164d299fac82f61fc4d4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Solubility in hot Water almost transparency