Print…
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: p-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, 1-(4-Fluorophenyl)ethyl Alcohol, 1-(4-Fluorophenyl)ethanol, 4-Fluorophenyl methyl carbinol
F0432-25G F0432-5G
TCIAF0432-25GEA 311 EUR
TCIAF0432-25G TCIAF0432-5G
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.16 g/mol
Ponto de ebulição: 123°C
Ponto de Fusão: 9.3
Densidade: 1.1206
Ponto de Inflamação: 91°C
Número MDL : MFCD00004515
Número CAS: 403-41-8
EINECS: 206-959-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3108d02644106d30b9f31d1c1010bcef1e16c946&vid=3108d02644106d30b9f31d1c1010bcef1e16c946&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %