Print…
4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(4-Chlorophenyl)ethanol, 4-Chlorophenyl methyl carbinol, p-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
C0198-10G C0198-25G
TCIAC0198-10GEA 46 EUR
TCIAC0198-10G TCIAC0198-25G
4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
4-Chloro-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉ClO
Peso Molecular: 156.61 g/mol
Ponto de ebulição: 136°C
Número MDL : MFCD00041038
Número CAS: 3391-10-4
EINECS: 222-223-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58fb249b9d88d05377db3ae2ee4e0a9187c7349&vid=b58fb249b9d88d05377db3ae2ee4e0a9187c7349&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %