4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Bromophenyl methyl carbinol, 1-(4-Bromophenyl)ethanol, p-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
B1955-25G
B1955-5G
TCIAB1955-25GEA
110
EUR
TCIAB1955-25G
TCIAB1955-5G
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol ≥99.0% (por GC)
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Fórmula:
C₈H₉BrO Ponto de ebulição: 134°C Densidade: 1,469 g/cm³ (15.2 °C) Ponto de Inflamação: 63°C |
Número MDL :
MFCD00004514 Número CAS: 5391-88-8 EINECS: 226-389-9 |
|
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |