Print…
DL-prolina ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (±)-Proline, H-DL-Pro-OH
P0480-1G P0480-25G P0480-5G
TCIAP0480-1GEA 16 EUR
TCIAP0480-1G TCIAP0480-25G TCIAP0480-5G
DL-prolina ≥99.0% (por análise titulométrica)
DL-prolina
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 208…210 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (22.9 °C)
Número MDL : MFCD00005250
Número CAS: 609-36-9
EINECS: 210-189-3
Merck Index: 14,07780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8325448b726b813f96a1e8e734dab4cd303b1298&vid=8325448b726b813f96a1e8e734dab4cd303b1298&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency