Print…
(±)-3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (±)-2,4-Dimethyl-5-hexyn-4-ol, 3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol, 3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol
D0737-500ML D0737-25ML
TCIAD0737-500MLEA 93 EUR
TCIAD0737-500ML TCIAD0737-25ML
(±)-3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol ≥98.0% (por GC)
(±)-3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol
Fórmula: C₈H₁₄O
Ponto de ebulição: 150°C
Densidade: 0,859 g/cm³ (12 °C)
Ponto de Inflamação: 57°C
Número MDL : MFCD00008941
Número CAS: 107-54-0
EINECS: 203-500-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad05dea3b3c0c7ee12bd634c53df3883177ceadb&vid=ad05dea3b3c0c7ee12bd634c53df3883177ceadb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %