Print…
(±)-2-Fluoromandelic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0730-25G F0730-5G
TCIAF0730-25GEA 205 EUR
TCIAF0730-25G TCIAF0730-5G
(±)-2-Fluoromandelic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-2-Fluoromandelic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Peso Molecular: 170.14 g/mol
Ponto de ebulição: 72°C
Número MDL : MFCD03095382
Número CAS: 389-31-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48aed28a9a6d52ca51fca0a1a1923458a1453c7b&vid=48aed28a9a6d52ca51fca0a1a1923458a1453c7b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C