Methyl glycolate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Glycolic Acid Methyl Ester, Methyl Hydroxyacetate
G0199-25G
G0199-500G
G0199-100G
TCIAG0199-25GEA
49
EUR
TCIAG0199-25G
TCIAG0199-500G
TCIAG0199-100G
Methyl glycolate ≥98.0% (por GC)
Methyl glycolate
Fórmula:
C₃H₆O₃ Ponto de ebulição: 151°C Ponto de Fusão: 54…56 °C Densidade: 1,1756 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 67°C |
Número MDL :
MFCD00004667 Número CAS: 96-35-5 EINECS: 202-502-7 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |