Print…
(±)-2-Methylenanthic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (±)-2-Methylheptanoic acid, 2-Methylheptanoic acid
M1265-25G M1265-5G
TCIAM1265-25GEA 79 EUR
TCIAM1265-25G TCIAM1265-5G
(±)-2-Methylenanthic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(±)-2-Methylenanthic acid
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 140°C
Número MDL : MFCD00142944
Número CAS: 1188-02-9
EINECS: 214-704-2
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6ec19ee5f96bd3f0762d4cc2063613612fb67bd&vid=d6ec19ee5f96bd3f0762d4cc2063613612fb67bd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %