Print…
DL-Serina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
S0034-25G S0034-500G
TCIAS0034-25GEA 16 EUR
TCIAS0034-25G TCIAS0034-500G
DL-Serina ≥98.0% (por análise titulométrica)
DL-Serina
Fórmula: C₃H₇NO₃
Peso Molecular: 105.09 g/mol
Ponto de ebulição: 395
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064223
Número CAS: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 14,08460
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ab5addbc470f3eca473fa1b3a1d1cae3f1c20ad&vid=4ab5addbc470f3eca473fa1b3a1d1cae3f1c20ad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency