Print…
Gibberellic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
G0029-1G G0029-100MG G0029-5G
TCIAG0029-1GEA 30 EUR
TCIAG0029-1G TCIAG0029-100MG TCIAG0029-5G
Gibberellic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Gibberellic acid
Fórmula: C₁₉H₂₂O₆
Peso Molecular: 346.38 g/mol
Ponto de Fusão: 234
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00079329
Número CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 14,04419
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1008e1006a13807990c6e095eff7012027addcd3&vid=1008e1006a13807990c6e095eff7012027addcd3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +76.0 to +86.0 deg (C=2, Methanol)