Print…
1,3-Dimethyladamantane ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1081-25ML D1081-5ML
TCIAD1081-25MLEA 150 EUR
TCIAD1081-25ML TCIAD1081-5ML
1,3-Dimethyladamantane ≥99.0% (por GC)
1,3-Dimethyladamantane
Fórmula: C₁₂H₂₀
Peso Molecular: 164.29 g/mol
Ponto de ebulição: 201°C
Ponto de Fusão: -30
Ponto de Inflamação: 53°C
Número MDL : MFCD00074755
Número CAS: 702-79-4
EINECS: 211-870-8
UN: 3295
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a467240d8e9a7b598829ee1398a7464d217e069&vid=9a467240d8e9a7b598829ee1398a7464d217e069&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %