Print…
Atrazina ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Cloro-4-etilamina-6-isopropilamina-1,3,5-triazina
A1650-5G A1650-25G
TCIAA1650-5GEA 90 EUR
TCIAA1650-5G TCIAA1650-25G
Atrazina ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Atrazina
Fórmula: C₈H₁₄ClN₅
Peso Molecular: 215.69 g/mol
Ponto de ebulição: 369
Densidade: 1.2
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041810
Número CAS: 1912-24-9
EINECS: 217-617-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,00871
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80393392715a451331504f9390de295f8581ef2c&vid=80393392715a451331504f9390de295f8581ef2c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency