Print…
Tetrahidrotiofeno ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0114-25ML T0114-500ML
TCIAT0114-25MLEA 28 EUR
TCIAT0114-25ML TCIAT0114-500ML
Tetrahidrotiofeno ≥99.0% (por GC)
Tetrahidrotiofeno
Fórmula: C₄H₈S
Ponto de ebulição: 121°C
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 13°C
Número MDL : MFCD00005476
Número CAS: 110-01-0
EINECS: 203-728-9
UN: 2412
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09357
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd821b5bed9045d070f4a036bd9952feac0422e8&vid=cd821b5bed9045d070f4a036bd9952feac0422e8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %