2-Acetylpyrazine ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pyrazin-2-ylethan-1-one, Acetylpyrazine
A0988-10G
A0988-25G
TCIAA0988-10GEA
58
EUR
TCIAA0988-10G
TCIAA0988-25G
2-Acetylpyrazine ≥99.0% (por GC)
2-Acetylpyrazine
Fórmula:
C₆H₆N₂O Ponto de ebulição: 72°C Ponto de Fusão: 79…80 °C |
Número MDL :
MFCD00006134 Número CAS: 22047-25-2 EINECS: 244-753-5 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 79.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...