Print…
2-Methoxy-3-methylpyrazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0810-25G M0810-5G
TCIAM0810-25GEA 50 EUR
TCIAM0810-25G TCIAM0810-5G
2-Methoxy-3-methylpyrazine ≥98.0% (por GC)
2-Methoxy-3-methylpyrazine
Fórmula: C₆H₈N₂O
Ponto de ebulição: 87°C
Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 56°C
Número MDL : MFCD00006127
Número CAS: 2847-30-5
EINECS: 220-651-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d284ce729f606d970245596a21a9f2ff2a074d22&vid=d284ce729f606d970245596a21a9f2ff2a074d22&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %