Print…
2-Aminopyrazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
A0989-25G A0989-5G
TCIAA0989-25GEA 65 EUR
TCIAA0989-25G TCIAA0989-5G
2-Aminopyrazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Aminopyrazine
Fórmula: C₄H₅N₃
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Número MDL : MFCD00006137
Número CAS: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c0445f13bdae689ec317c45b17175d96cead041&vid=7c0445f13bdae689ec317c45b17175d96cead041&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C