1,4-Butanesultone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,4-Butane sultone
B0136-25G
B0136-250G
TCIAB0136-25GEA
26
EUR
TCIAB0136-25G
TCIAB0136-250G
1,4-Butanesultone ≥99.0% (por GC)
1,4-Butanesultone
Fórmula:
C₄H₈O₃S Ponto de ebulição: 146°C Ponto de Fusão: 12,5…15 °C Densidade: 1,331 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00006584 Número CAS: 1633-83-6 EINECS: 216-647-9 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...