Print…
1,3-Propanossultona ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
P0324-25G P0324-500G P0324-100G
TCIAP0324-25GEA 35 EUR
TCIAP0324-25G TCIAP0324-500G TCIAP0324-100G
1,3-Propanossultona ≥99.0% (por GC)
1,3-Propanossultona
Fórmula: C₃H₆O₃S
Peso Molecular: 122.14 g/mol
Ponto de ebulição: 180°C
Ponto de Fusão: 31
Número MDL : MFCD00005355
Número CAS: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3018a5589ca511345fb665f0a66de8a056085ff&vid=b3018a5589ca511345fb665f0a66de8a056085ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 30.0 to 33.0 deg-C