Print…
Silver hexafluoroantimonate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Silver hexafluoroantimonate(V)
S0463-25G S0463-5G
TCIAS0463-25GEA 368 EUR
TCIAS0463-25G TCIAS0463-5G
Silver hexafluoroantimonate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Silver hexafluoroantimonate
Fórmula: AgF₆Sb
Peso Molecular: 343,62
Número MDL : MFCD00003401
Número CAS: 26042-64-8
EINECS: 247-429-1
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e29924ca434ec7e490ed0b8ddabcac1beb6a9e12&vid=e29924ca434ec7e490ed0b8ddabcac1beb6a9e12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Precipitation Titration) min. 97.0 %