Cloreto de dansilo ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
D0656-1G
D0656-25G
D0656-5G
TCIAD0656-1GEA
71
EUR
TCIAD0656-1G
TCIAD0656-25G
TCIAD0656-5G
Cloreto de dansilo ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Dansyl chloride
Fórmula:
C₁₂H₁₂ClNO₂S Ponto de Fusão: 69…73 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00003985 Número CAS: 605-65-2 EINECS: 210-092-6 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,02814 |
|
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 68.0 to 73.0 deg-C |
Solubility in Acetone | almost transparency |