N, N-Dimetil-1-naftilamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
D0755-25G
D0755-500G
TCIAD0755-25GEA
88
EUR
TCIAD0755-25G
TCIAD0755-500G
N, N-Dimetil-1-naftilamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
N, N-Dimetil-1-naftilamina
Fórmula:
C₁₂H₁₃N Ponto de ebulição: 274°C Densidade: 1,04 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 140°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003919 Número CAS: 86-56-6 EINECS: 201-682-4 ADR: 9,III Merck Index: 14,03252 |
|
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |