Print…
6-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
H0612-25G H0612-5G H0612-500G
TCIAH0612-25GEA 26 EUR
TCIAH0612-25G TCIAH0612-5G TCIAH0612-500G
6-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Número MDL : MFCD00060070
Número CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08b81307b87bf6046d7165ee6079af7eb21ee91e&vid=08b81307b87bf6046d7165ee6079af7eb21ee91e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 246.0 to 250.0 deg-C