Print…
2-Hydroxy-1-naphthoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0280-25G H0280-250G
TCIAH0280-25GEA 20 EUR
TCIAH0280-25G TCIAH0280-250G
2-Hydroxy-1-naphthoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Hydroxy-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Número MDL : MFCD00004009
Número CAS: 2283-08-1
EINECS: 218-919-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269d06ad0ea6610243b25a86e5bfffdb00507a22&vid=269d06ad0ea6610243b25a86e5bfffdb00507a22&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %