Print…
1-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
H0279-25G H0279-500G H0279-100G
TCIAH0279-25GEA 25 EUR
TCIAH0279-25G TCIAH0279-500G TCIAH0279-100G
1-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₈O₃
Ponto de ebulição: 375 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 205 °C
Número MDL : MFCD00003960
Número CAS: 86-48-6
EINECS: 201-674-0
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04834
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=354e4b542046fe5180dab5ef688f2f1604d3834e&vid=354e4b542046fe5180dab5ef688f2f1604d3834e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity