Print…
4-Bromo-1-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1886-25G A1886-5G
TCIAA1886-25GEA 106 EUR
TCIAA1886-25G TCIAA1886-5G
4-Bromo-1-naphthylamine ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-1-naphthylamine
Fórmula: C₁₀H₈BrN
Número MDL : MFCD00004023
Número CAS: 2298-07-9
EINECS: 218-944-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eb815e8ed6153b5b96ff89e86954fb88fce4718&vid=4eb815e8ed6153b5b96ff89e86954fb88fce4718&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C