Print…
Di-tert-butyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Di-tert-butyl sulphide, tert-Butyl sulphide
B0807-25ML B0807-500ML
TCIAB0807-25MLEA 96 EUR
TCIAB0807-25ML TCIAB0807-500ML
Di-tert-butyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Di-tert-butyl sulphide
Fórmula: C₈H₁₈S
Peso Molecular: 146.3 g/mol
Ponto de ebulição: 150°C
Ponto de Inflamação: 26°C
Número MDL : MFCD00008839
Número CAS: 107-47-1
EINECS: 203-493-2
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0af8e0e23ba379323e8a29978de0a3b158b9eab1&vid=0af8e0e23ba379323e8a29978de0a3b158b9eab1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %