Print…
Dissulfeto de Di-terc-butil ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
D0225-25ML D0225-500ML D0225-100ML
TCIAD0225-25MLEA 19 EUR
TCIAD0225-25ML TCIAD0225-500ML TCIAD0225-100ML
Dissulfeto de Di-terc-butil ≥97.0% (por GC)
Dissulfeto de Di-terc-butil
Fórmula: C₈H₁₈S₂
Peso Molecular: 178.36 g/mol
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Fusão: -5
Ponto de Inflamação: 67°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008838
Número CAS: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
UN: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc08cb9091d94e7faf7e77689cfad8c4ad82b11a&vid=fc08cb9091d94e7faf7e77689cfad8c4ad82b11a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %